SAB5200604
Monoclonal Anti-Git1 - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S39B-8, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-ARF GAP GIT1, Anti-CAT1, Anti-GRK-interacting protein 1
566,00 $
About This Item
566,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Atto 594 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S39B-8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 90 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Git1(83709)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable