SAB5200271
Monoclonal Anti-Vglut1 - Hrp antibody produced in mouse
clone S28-9, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-BNPI, Anti-SLC17A1, Anti-VGLUT 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S28-9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 52 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Slc17a7(116638)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable