Key Documents
SAB5200044
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CACNB2 antibody produced in mouse
clone S8B-1, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CAVBETA2 , S8b-1, Anti-Cacnlb2, Anti-cacnb2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S8B-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 78 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
Detects ~78 kDa. No cross reactivity against Cavβ1, Cavβ3, Cavβ4
Immunogène
Synthetic peptide amino acids 189-205 of rat CavBeta2, accession numer NP_446303
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable