SAB5200034
Monoclonal Anti-TRPV3 antibody produced in mouse
clone S15-4, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-TrpV3, S15-4, Anti-VRL3, Anti-transient receptor potential cation channel subfamily V member 3
615,00 $
About This Item
615,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S15-4, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 70 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... TrpV3(497948)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable