SAB5200007
Monoclonal Anti-YDJ1 antibody produced in mouse
clone 1G10.H8, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CPR3, Anti-DNAJ, Anti-DNAJA2, Anti-HIRIP4, Anti-HIRa interatcting protein4, Anti-Hsp40, YDJ1
615,00 $
About This Item
615,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1G10.H8, monoclonal
Forme
solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 40 kDa
Espèces réactives
yeast
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
yeast ... YDJ1(855661)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable