SAB5200001
Monoclonal Anti-HSPA1A/HSPA8 antibody produced in mouse
clone BB70, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-HSPA1, Anti-HSPA1B, Anti-Hsc54, Anti-Hsc71, Anti-Hsp70/Hsc70, Anti-LAP1
615,00 $
About This Item
615,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BB70, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 72-73 kDa
Espèces réactives
bovine, dog, beluga, guinea pig, sheep, human, pig, rat, fish, mouse, yeast, hamster, chicken, Xenopus, Drosophila, rabbit
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
chicken ... HSPA2(423504)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable