MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Documents
SAB4800017
Sigma-Aldrich
Imprint® Anti-H4K20me3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Histone H4 (tri methyl K20)
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~12 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.07 mg/mL
Technique(s)
ChIP: suitable
direct immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Forme physique
Supplied at 1.07 mg/mL in PBS, 0.05% sodium azide., 0.05% ProClin 300.
Informations légales
Imprint is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable