SAB4702145
Monoclonal Anti-CD36 APC-Cyanine7 produced in mouse
Synonyme(s) :
FAT, GPIIIb, GPIV, PAS-4, PASIV, Thrombospondin receptor
About This Item
Conjugué
APC-Cy7 conjugate
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TR9, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD36(948)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable