SAB4700988
Monoclonal Anti-Kinesin (heavy chain) antibody produced in mouse
clone KN-02
Synonyme(s) :
KHC, KIF5, KINHC
444,00 $
About This Item
444,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
KN-02, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 5 μg/mL
Numéro d'accès
Q12840
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF5A(3798)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable