Principaux documents
SAB4700955
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD42b antibody produced in mouse
clone AK2
Synonyme(s) :
BSS, CD42B, GP1B, GPIbA, VWDP
100 μG
444,00 $
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
444,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AK2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Numéro d'accès
BC027955
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GP1BA(2811)
Description générale
The mouse monoclonal antibody AK2 recognizes CD42b (GPIb alpha), a 135-145 kDa membrane glycoprotein expressed on platelets and megakaryocytes. CD42b and CD42c (GPIb beta) are composed in a disulfide linked heterodimer (CD42b/c; 160 kDa); CD42b/c forms a noncovalent complex with CD42a and CD42d.
Immunogène
Human platelets
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable