SAB4700945
Monoclonal Anti-Cytokeratin 8 antibody produced in mouse
clone C-43
Synonyme(s) :
CK-8, CK8, CYK8, K8, KRT8
444,00 $
About This Item
444,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
C-43, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, pig, bovine, rabbit, sheep
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
BC000654
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT8(3856)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable