SAB4700935
Monoclonal Anti-CD13/Aminopeptidase N antibody produced in mouse
clone WM15
Synonyme(s) :
ANPEP, APN, Aminopeptidase N, PEPN, gp150
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
WM15, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
Numéro d'accès
P15144
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANPEP(290)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable