Principaux documents
SAB4700906
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD255 antibody produced in mouse
clone CARL-1
Synonyme(s) :
APO3L, DR3LG, TNFSF12, TNLG4A, TWEAK
100 μG
444,00 $
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
444,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Conjugué:
unconjugated
application:
FACS
Clone:
CARL-1, monoclonal
Espèces réactives:
human
citations:
Technique(s):
flow cytometry: 2 μg/mL
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CARL-1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
Numéro d'accès
NG_052944.1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFSF12(8742)
Description générale
The mouse monoclonal antibody CARL-1 recognizes CD255 / TWEAK, a type II transmembrane protein of the TNF superfamily able to weakly induce apoptosis in many cell types.
Immunogène
human CD255-transfected 2PK-3 cells
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable