SAB4700880
Monoclonal Anti-NCK1 antibody produced in mouse
clone EM-06
Synonyme(s) :
NCK-1, NCKalpha
444,00 $
About This Item
444,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EM-06, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
NM_006153.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCK1(4690)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable