Principaux documents
SAB4700871
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOLR2 antibody produced in mouse
clone EM-35
Synonyme(s) :
BETA-HFR, FBP, FR-BETA, FR-P3, Folate receptor beta
100 μG
592,00 $
592,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
592,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
592,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EM-35, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
NP_000794.3
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOLR2(2350)
Description générale
The mouse monoclonal antibody EM-35 recognizes FOLR2, a 30-40 kDa cell surface protein serving as a receptor for folic acid.
Immunogène
BW5147alpha,beta- cells
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable