SAB4700869
Monoclonal Anti-CD3 zeta (PhosphoTyr153) antibody produced in mouse
clone EM-17
Synonyme(s) :
CD247, CD3 zeta chain, IMD25, T3Z, TCRz
444,00 $
About This Item
444,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EM-17, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1 μg/mL
Numéro d'accès
P20963
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr153)
Informations sur le gène
human ... CD247(919)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable