SAB4700682
Monoclonal Anti-CD34-PE antibody produced in mouse
clone 581, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Mucosialin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
581, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, nonhuman primates
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD34(947)
Description générale
HLDA V.; WS Code MA27.
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable