Principaux documents
SAB4700393
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11c-PE antibody produced in mouse
clone BU15, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ITGAX
100 TEST
536,00 $
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 TEST
536,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.44
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BU15, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
monkey, canine, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAX(3687)
Description générale
The antibody BU15 reacts with CD11c (alphaX, p150), a 150 kDa integrin expressed mainly on dendritic cells and tissue macrophages.
Immunogène
Dendritic cells of synovial fluid
Application
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable