Principaux documents
SAB4700285
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD15-APC antibody produced in mouse
clone MEM-158, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FUT4, Anti-Lewis x Blood Group antigen
100 TEST
536,00 $
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 TEST
536,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Allophycocyanin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-158, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUT4(2526)
Description générale
The antibody MEM-158 reacts with CD15, a cell membrane molecule 3-fucosyl-N-acetyllactosamine (3-FAL) strongly expressed on granulocytes, monocytes, macrophages, mast cells; it is also present on Langerhans cells and some myeloid precursors cells.
Immunogène
Human granulocytes
Application
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in Tris buffered saline (TBS) containing 15 mM sodium azide and 0.2% (w/v) high-grade protease free bovine serum albumin (BSA) as a stabilizing agent.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable