Principaux documents
SAB4700196
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD48-PE antibody produced in mouse
clone MEM-102, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-BLAST-1
100 TEST
402,00 $
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 TEST
402,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.44
402,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MEM-102, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
nonhuman primates, human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD48(962)
Catégories apparentées
Description générale
The antibody MEM-102 reacts with CD48 antigen (Blast-1), a 40-47 kDa GPI-anchored membrane protein (immunoglobulin supergene family) widely expressed on hematopoietic cells; it is negative on granulocytes, platelets and erythrocytes.
Immunogène
Raji human Burkitt′s lymphoma cell line
Application
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable