SAB4504367
Anti-phospho-Chk2 (pThr68) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CDS1, Anti-CHK2, Anti-HuCds1, Anti-LFS2, Anti-PP1425, Anti-RAD53, Anti-hCds1
571,00 $
About This Item
571,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 60 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr68)
Informations sur le gène
human ... CHEK2(11200)
Immunogène
Immunogen Range: 35-84
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable