SAB4503558
Anti-RABEP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Rabaptin-4, Rabaptin-5, Rabaptin-5α, Renal carcinoma antigen NY-REN-17
524,00 $
About This Item
524,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 99 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RABEP1(9135)
Catégories apparentées
Description générale
The gene RABEP1 (Rab GTPase-binding effector protein 1) is mapped to human chromosome 17p13.2. The encoded protein has two Rab5-binding sites.
Immunogène
Immunogen Range: 549-598
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable