SAB4503379
Anti-EMR3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Contains EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 3 subunit α, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 3, EGF-like module-containing mucin-like hormone receptor-like 3 subunit β, EGF-like module-containing mucin-like receptor EMR3, EMR3
524,00 $
About This Item
524,00 $
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 72 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EMR3(84658)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 603-652
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable