SAB4503175
Anti-ALS2CR8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Amyotrophic lateral sclerosis 2 chromosomal region candidate gene 8 protein, CaRF, Calcium-response factor, Testis development protein NYD-SP24
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 80 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALS2CR8(79800)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 311-360
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable