SAB4502905
Anti-Synapsin, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Brain protein 4.1, SYN-1, synapsin I
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 74 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYN1(6853)
Catégories apparentées
Description générale
Synapsin I (SYN1) is a synaptic vesicle associated protein. It is present in the central nervous system like olfactory bulb, cerebral cortex, hippocampus, basal ganglia, thalamus, hypothalamus, cerebellum, pons-medulla, spinal cord and posterior pituitary gland. The protein is found in the nucleus and cytoplasm of granule cells, and in the glomerular synaptic complex of the cerebellum. SYN1 gene is located in human chromosome Xp11.3.
Immunogène
Immunogen Range: 3-52
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable