SAB4502804
Anti-GLUT3, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
GLUT-3, GLUT3, Glucose transporter type 3 brain, SLC2A3, Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 3
692,00 $
About This Item
692,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 53 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC2A3(6515)
Description générale
Solute carrier family 2 member 3 (SLC2A3), also known as glucose transporter -3 (GLUT-3), is encoded by the gene mapped to human chromosome 12p13.3. The encoded protein belongs to the SLC2 family of GLUTs.
Immunogène
Immunogen Range: 447-496
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable