Key Documents
SAB4502692
Sigma-Aldrich
Anti-p70 S6 Kinase β, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
70 kDa ribosomal protein S6 kinase 2, S6K2, p70 S6Kβ, p70 ribosomal S6 kinase β, p70-S6KB
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 53 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RPS6KB2(6199)
Catégories apparentées
Description générale
Anti-p70 S6 Kinase β Antibody detects endogenous levels of total p70 S6 Kinase β protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p70 S6 Kinase beta.
Immunogen Range: 389-438
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable