SAB4502645
Anti-GUF1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
GTP-binding protein GUF1 homolog
698,00 $
About This Item
698,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 74 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GUF1(60558)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 421-470
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable