SAB4502616
Anti-NF-κB p65 (Acetyl-Lys310) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
NFKB3, RELA, TF65, nuclear factor NF-κ-B p65 subunit, p65
698,00 $
About This Item
698,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 60 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys310)
Informations sur le gène
human ... RELA(5970)
Catégories apparentées
Description générale
RELA (v-rel avian reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A) codes for the important constituent of the NF-κB (nuclear factor κ-B) complex. It is located on human chromosome 11q13.1. It is also called as nuclear factor κB subunit 3 (NFKB3).
Immunogène
Immunogen Range: 275-324
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable