SAB4502406
Anti-MAP2K1/MEK1 Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1, ERK activator kinase 1, MAP kinase kinase 1, MAP2K1, MAPK/ERK kinase 1
524,00 $
About This Item
524,00 $
Nom du produit
Anti-MEK1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 43 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAP2K1(5604)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 189-238
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable