SAB4501843
Anti-MCL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Bcl-2-related protein EAT/mcl1, EAT/MCL-1, induced myeloid leukemia cell differentiation protein Mcl-1, mcl1/EAT, myeloid cell leukemia sequence 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MCL1(4170)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 125-174
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable