SAB4501583
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
CD29, FNRB, Fibronectin receptor β subunit, ITB1, Integrin VLA-4 β subunit
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin β1 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 88 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ITGB1(3688)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 746-795
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable