SAB4501283
Anti-FFAR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
FFAR2, Free fatty acid receptor 2, G-protein coupled receptor 43, GPR43
692,00 $
About This Item
692,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 37 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FFAR2(2867)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 271-320
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable