SAB4501060
Anti-GAB1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
GRB2-associated binder 1, GRB2-associated-binding protein 1, growth factor receptor bound protein 2-associated protein 1
692,00 $
About This Item
692,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 76 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GAB1(2549)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 644-674
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable