SAB4500979
Anti-MED13L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Mediator complex subunit 13-like, Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 13-like, Thyroid hormone receptor-associated protein 2, Thyroid hormone receptor-associated protein complex 240 kDa component-like
524,00 $
About This Item
524,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 242 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MED13L(23389)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 449-498
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable