Principaux documents
SAB4500427
Sigma-Aldrich
Anti-OR9A2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
olfactory receptor 9A4, olfactory receptor OR7-1, olfactory receptor family 9 subfamily A member 4
100 μG
524,00 $
524,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
524,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
524,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 35 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OR9A2(135924)
Description générale
Anti-OR9A2 Antibody detects endogenous levels of total OR9A2 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human OR9A2.
Immunogen Range: 260-309
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable