SAB4500330
Anti-CASP6 (Cleaved-Asp162) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Apoptotic protease Mch-2, CASP-6, CASP6, Caspase-6, MCH2
524,00 $
About This Item
524,00 $
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 28 kDa
antigen 35 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
proteolytically cleaved (Asp162)
Informations sur le gène
mouse ... Casp6(12368)
Description générale
Immunogène
Immunogen Range: 144-193
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable