Principaux documents
SAB4500136
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Brain-expressed RING finger protein, RING finger protein 22, RING finger protein 97, TRIM3, Tripartite motif-containing protein 3
100 μG
698,00 $
698,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
698,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
698,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 80 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM3(10612)
Catégories apparentées
Description générale
Anti-TRIM3 Antibody detects endogenous levels of total TRIM3 protein.
Immunogène
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human TRIM3.
Immunogen Range: 1-50
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable