Principaux documents
SAB4301748
Sigma-Aldrich
Anti-CHRM5
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
HM5
100 μL
368,00 $
368,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
368,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
368,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:20-1:100
Numéro d'accès
NP_036257
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHRM5(1133)
Immunogène
Synthetic peptide of human CHRM5
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable