Key Documents
SAB4301656
Sigma-Aldrich
Anti-TSPAN13
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
NET-6, NET6, TM4SF13
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
western blot: 1:200-1:1000
Numéro d'accès
NP_055214
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TSPAN13(27075)
Immunogène
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human tetraspanin 13
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable