SAB4301583
Anti-ALK (Phospho-TYR1604)
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ALK tyrosine kinase receptor precursor, Anaplastic lymphoma kinase, CD246, EC 2.7.10.1, kinase ALK
488,00 $
About This Item
488,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000
Numéro d'accès
NP_004295
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1604)
Informations sur le gène
human ... ALK(238)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable