SAB4301175
Anti-RBFOX3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
FOX-3, FOX3, HRNBP3, NEUN
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
34 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1.1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:15- 1:50
western blot: 1:200-1:1000 (Cell Lysate)
Isotype
IgG
Numéro d'accès
NP_001076044.1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RBFOX3(146713)
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable