SAB4300709
Anti-RUNX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-AML1, Anti-AMLCR1, Anti-CBFA2, Anti-EVI-1
671,00 $
About This Item
671,00 $
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~55 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(D-A-S-T-S)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RUNX1(861)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable