SAB4300694
Anti-TIF1β antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-KAP1, Anti-RNF96
503,00 $
About This Item
503,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~110 kDa
Espèces réactives
monkey, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(L-S-G-G-P)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRIM28(10155)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable