SAB4300628
Anti-phospho-CK2α (pThr360/Ser362) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CK2A1, Anti-CKII, Anti-CSNK2A1
671,00 $
About This Item
671,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~42 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(V-P-Tp-P-Sp-P-L)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr360/pSer362)
Informations sur le gène
human ... CTNNA1(1495)
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable