Principaux documents
SAB4300610
Sigma-Aldrich
Anti-CuNVgp5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-p20 protein antibody produced in rabbit
100 μG
455,00 $
455,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
455,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
455,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~20 kDa
Espèces réactives
cucumber necrosis virus
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(D-A-R-E-Q)
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
cucumber necrosis virus ... CuNVgp5(1493948)
Immunogène
Peptide sequence around aa. 9-13 (D-A-R-E-Q) according to the protein CuNVgp5.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Description de la cible
plays a role in initiation of gene silencing at the early stage of viral infection.
Forme physique
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable