SAB4300358
Anti-KDR (Ab-951) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CD309 antibody produced in rabbit, Anti-FLK1 antibody produced in rabbit, Anti-VEGFR antibody produced in rabbit, Anti-VEGFR2 antibody produced in rabbit, Anti-kinase insert domain receptor (a type III receptor tyrosine kinase) antibody produced in rabbit
599,00 $
About This Item
599,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~230 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(K-D-Y-V-G)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KDR(3791)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable