SAB4300316
Anti-ATF2 (Ab-73 or 55) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CRE-BP1 antibody produced in rabbit, Anti-CREB2 antibody produced in rabbit, Anti-HB16 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111558 antibody produced in rabbit, Anti-activating transcription factor 2 antibody produced in rabbit
455,00 $
About This Item
455,00 $
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
65-75 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(T-P-T-R-F)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATF2(1386)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable