SAB4300255
Anti-phospho-NTRK2 (pTyr515) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-GP145-TrkB antibody produced in rabbit, Anti-TRKB antibody produced in rabbit, Anti-neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2 antibody produced in rabbit
728,00 $
About This Item
728,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~140 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(P-Q-Y-PF-G)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr515)
Informations sur le gène
human ... NTRK2(4915)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable