SAB4300147
Anti-phospho-YWHAZ (pSer58) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-KCIP-1 antibody produced in rabbit, Anti-MGC111427 antibody produced in rabbit, Anti-MGC126532 antibody produced in rabbit, Anti-MGC138156 antibody produced in rabbit, Anti-tyrosine 3-monooxygenase / tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta polypeptide antibody produced in rabbit
546,00 $
About This Item
546,00 $
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~28 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-S-SP-W-R)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer58)
Informations sur le gène
human ... YWHAZ(7534)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable